missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-tert-Butyldimethylsilyloxy Nebivolol (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Butyldimethylsilyloxy Nebivolol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1287115-86-9 |
| Molekylformel | C28H39F2NO5Si |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6-Fluoro-alpha-[[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]methyl]-3,4-dihydro-4-(tert-butyldimethylsilyloxy)-2H-1-benzopyran-2-methanol, 4-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-6-fluoro-alpha-[[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]methyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C28H39F2NO5Si/c1-28(2,3)37(4,5)36-26-14-27(35-24-11-8-19(30)13-20(24)26)22(33)16-31-15-21(32)25-9-6-17-12-18(29)7-10-23(17)34-25/h7-8,10-13,21-22,25-27,31-33H,6,9,14-16H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CC(Oc2ccc(F)cc12)C(O)CNCC(O)C3CCc4cc(F)ccc4O3 |
| IUPAC-namn | 2-[[2-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl]amino]-1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 535.7 |
| Formel vikt | 535.2566 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?