Läs mer
4-tert-Butyldimethylsilyloxybenzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30328775
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30328775 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30328775 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6910852.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butyldimethylsilyloxybenzeneacetic Acid Methyl Ester
CAS 105460-59-1
Molekylformel C15H24O3Si
Kvantitet 2.5 g
Synonym Methyl 4-tert-Butyldimethylsilyloxyphenylacetate
InChI formel InChI=1S/C15H24O3Si/c1-15(2,3)19(5,6)18-13-9-7-12(8-10-13)11-14(16)17-4/h7-10H,11H2,1-6H3
LEDER COC(=O)Cc1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc1
IUPAC-namn methyl 2-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]acetate
Molekylvikt (g/mol) 280.43
Formel vikt 280.1495