Läs mer
4-tert-Butylphenol, 97%
Produktkod. p-80842 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
5g
Produktkod. 10657632
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-54-4 | C10H14O | 150.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-54-4
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00002367
InChI-nyckel QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
PubChem CID 7393
ChEBI CHEBI:34444
IUPAC-namn 4-tert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylphenol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 96.0°C to 100.0°C
Färg Vit till Beige
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 236.0°C to 238.0°C
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H4OH
Brytningsindex 1.4787
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 524
Merck Index 15, 1588
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alcoholic alkali,soluble in alcohol and ether
Viskositet 2.4 mPa.s (110°C)
Formel vikt 150.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Flakes or Pastilles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-tert-Butylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-tert-Butylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.