Läs mer
4-tert-butylfenol, 99 %
Beskrivning
4-tert-butylfenol ger vid kondensation med formaldehyd calix[5]aren som används i enzymhärmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-tert-butylfenol vid kondensation med formaldehyd ger calix[5]aren som används i enzymhärmare.
Löslighet
Lösligt i vatten. [8,7 g/L (°20 C)]
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Butylphenol |
| Smältpunkt | 97 °C till 101 °C |
| Densitet | 0.908 |
| Kokpunkt | 236 °C till 238 °C |
| Flampunkt | 113 °C (235 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1817334 |
| Merck Index | 14,1585 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 4-tert-Butylphenol
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.