Läs mer
4-tert-butylfenol, 99 %
Produktkod. 11452578
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
10 kg
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452578 2500 g 2500g
11442578 500 g 500g
11462578 10 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15871.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-54-4 | C10H14O | 150,221 g/mol
4-tert-butylfenol ger vid kondensation med formaldehyd calix[5]aren som används i enzymhärmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-tert-butylfenol vid kondensation med formaldehyd ger calix[5]aren som används i enzymhärmare.
Löslighet
Lösligt i vatten. [8,7 g/L (°20 C)]
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-54-4
Molekylformel C10H14O
MDL-nummer MFCD00002367
InChI-nyckel QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
PubChem CID 7393
ChEBI CHEBI:34444
IUPAC-namn 4-tert-butylfenol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylphenol
Smältpunkt 97 °C till 101 °C
Densitet 0.908
Kokpunkt 236 °C till 238 °C
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Fenolliknande
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1817334
Merck Index 14,1585
Löslighetsinformation Löslig i vatten. [8,7 g/L (20 °C)]
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
Formel vikt 150.22
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-tert-Butylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-tert-Butyl phenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.