Läs mer
4-tert-Butylphenol-d9 (Major), TRC
Produktkod. 30346781
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30346781 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30346781 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB694104100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylphenol-d9
CAS 358730-87-7
Molekylformel C10H5D9O
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-(1,1-Dimethylethyl)-phenol-d9, p-tert-butyl-phenoll-d9, 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol-d9
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
LEDER OC1=CC=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1
IUPAC-namn 4-(2-(methyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)phenol
Molekylvikt (g/mol) 159.27
Formel vikt 159.19