missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-tert-Butylphenol-d9 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Butylphenol-d9 |
| CAS | 358730-87-7 |
| Molekylformel | C10H5D9O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-(1,1-Dimethylethyl)-phenol-d9, p-tert-butyl-phenoll-d9, 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | OC1=CC=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-(methyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.27 |
| Formel vikt | 159.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?