Läs mer
4-tert-butylfenol, TRC
Produktkod. 30329572
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30329572 5 g
1 options
Produktkod. 30329572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6941055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert.-Butylphenol
CAS 98-54-4
Molekylformel C10 H14 O
Kvantitet 5 g
Synonym Phenol, p-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 4-tert-Butylphenol, B 110666, Butylphen, NSC 3697, PTBP, p-tert-Butylphenol
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
LEDER CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-tert-butylfenol
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Formel vikt 150.1045