Läs mer
4-tert-butylfenoxyättiksyra, 98 %
Produktkod. 11498866
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498866 5 g 5g
11408876 25 g 25g
11418876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17017.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 1798-04-5 | C12H16O3 | 208,257 g/mol
Används som reagens för TAC skyddsgrupp i nukleosider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som reagens för TAC skyddsgrupp i nukleosider.
Löslighet
Svårlöslig (0,56 g/L) (25 °C), Beräkn.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren tätt försluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1798-04-5
Molekylformel C12H16O3
Molekylvikt (g/mol) 208.257
MDL-nummer MFCD00021758
InChI-nyckel FBIGAJNVRFKBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenoxyacetic acid, 4-tert-butylphenoxy acetic acid, 4-tert-butyl-phenoxy-acetic acid, 2-4-tert-butylphenoxy acetic acid, p-tert-butylphenoxy acetic acid, p-t-butylphenoxyacetic acid, 2-4-tert-butyl phenoxy acetic acid, acetic acid, 4-1,1-dimethylethyl phenoxy, acetic acid, 2-4-1,1-dimethylethyl phenoxy
PubChem CID 15718
IUPAC-namn 2-(4-tert-butylfenoxi)ättiksyra
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylphenoxyacetic acid
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (0,56 g/L) (25 °C), kalk.
Formel vikt 208.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.