Läs mer
4-tert-butylfenoxiacetylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444007
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444007 10 g 10g
11454007 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19408.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 90734-55-7 | C12H15ClO2 | 226.70 g/mol
4-tert-butylfenoxiacetylklorid används som reagens och som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-tert-butylfenoxiacetylklorid används som reagens och
som mellanprodukter.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, alkohol, amin, baser, alkalimetaller, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90734-55-7
Molekylformel C12H15ClO2
Molekylvikt (g/mol) 226.70
MDL-nummer MFCD00798568
InChI-nyckel CFTNMBDQWVPSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenoxyacetyl chloride, 4-tert-butylphenoxy acetyl chloride, 2-4-tert-butylphenoxy acetyl chloride, 2-4-tert-butyl phenoxy acetyl chloride, pubchem14851, 4-tert-butylphenoxyacetyl cloride, para-t-butylphenoxyacetyl chloride, 4-t-butyl-phenoxy acetyl chloride, 4-tert-butyl-phenoxyacetyl chloride
PubChem CID 611195
IUPAC-namn 2-(4-tert-butylfenoxi)acetylklorid
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(OCC(Cl)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylphenoxyacetyl chloride
Kokpunkt 130°C to 132°C (5 mmHg)
Brytningsindex 1.5165
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 226.71
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.