Läs mer
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether, 95%
Produktkod. 15422348
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422348 5 g 5g
15432348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55945.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3101-60-8 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
4-tert-butylfenylglycidyleter används i färgindustrin och fungerar som organisk beläggning i färg, båtfärg, byggbeläggningsmaterial. Det används också som ett epoxireaktivt spädningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-tert-butylfenylglycidyleter används i färgindustrin och fungerar som organisk beläggning i färg, båtfärg, byggmaterial. Det används också som ett epoxireaktivt spädningsmedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3101-60-8
Molekylformel C13H18O2
Molekylvikt (g/mol) 206.285
MDL-nummer MFCD00005136
InChI-nyckel HHRACYLRBOUBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-t-butylphenyl glycidyl ether, 2-4-tert-butylphenoxy methyl oxirane, tert-butylphenol glycidyl ether, tert-butylphenyl glycidyl ether, t-butyl phenyl glycidyl ether, ccris 2638, oxirane, 4-1,1-dimethylethyl phenoxy methyl, 2-4-tert-butyl phenoxy methyl oxirane
PubChem CID 18360
IUPAC-namn 2-[(4-tert-butylfenoxi)metyl]oxiran
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylphenyl glycidyl ether
Densitet 1.038
Kokpunkt 165°C to 170°C (14 mmHg)
Flampunkt 102°C (216°F)
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 206.28
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.