Läs mer
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Butylphenyl glycidyl ether |
| CAS | 3101-60-8 |
| Molekylformel | C13H18O2 |
| MDL-nummer | MFCD00005136 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | CC(C1=CC=C(OCC2CO2)C=C1)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.28 |
| Procent renhet | 98% |