Läs mer
4-tert-Butylphenylacetylene, 90+%
Produktkod. 11344968
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344968 10 g 10g
11334968 2 g 2g
11324968 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043920.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 772-38-3 | C12H14 | 158.244 g/mol
4-tert-butylfenylacetylen är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 772-38-3
Molekylformel C12H14
Molekylvikt (g/mol) 158.244
MDL-nummer MFCD00190197
InChI-nyckel ZSYQVVKVKBVHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-4-ethynylbenzene, 4-tert-butyl phenylacetylene, 4-tert-butylphenylacetylene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethynyl, acmc-20amtx, 4-t-butylphenylacetylene, 4-tert-butylphenyl ethyne, 4-tert.butylphenylacetylen, 4-tert-butyl phenylethyne, 4-tert-butylphenyl acetylene
PubChem CID 2757302
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-etynylbensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylphenylacetylene
Densitet 0.878 g/mL
Kokpunkt 130°C (40 mmHg)
Flampunkt 82°C (180°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.5297
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3082
Löslighetsinformation Difficult to mix with water.
Formel vikt 158.24
Procent renhet ≥90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.