Läs mer
4-tert-butylfenylmagnesiumbromid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15401006
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15401006 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15401006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54284.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63488-10-8 | C10H13BrMg | 237,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, vatten/fukt, syror, syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide
CAS 63488-10-8
Molekylformel C10H13BrMg
MDL-nummer MFCD00013244
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym 4-tert-butylphenylmagnesium bromide, 4-t-butylphenylmagnesium bromide, bromo 4-tert-butylphenyl magnesium, magnesium, bromo 4-1,1-dimethylethyl phenyl, 4-tert-butylphenylmagnesium bromide solution, yecfwfoeqlavnh-uhfffaoysa-m, 4-tert-butylphenyhnagnesium bromide, 4-tert.-butylphenylmagnesium bromide, 4-tert-butylphenyl magnesium bromide, 4-tert butyl phenyl magnesium bromide, grignard reagent
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C([Mg]Br)C=C1
IUPAC-namn magnesium;tert-butylbensen;bromid
Molekylvikt (g/mol) 237.42
PubChem CID 4608371
Formel vikt 237.42
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.