Läs mer
4-tert-Butylpyrocatechol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15876310
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876310 250 g 250g
15838700 5 g 5g
15848700 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15876310 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8019870250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-29-3
Kvalitet Research
Molekylformel 4-[(CH3)3C]C6H3-1,2-(OH)2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Specifikationer
Smältpunkt 52°C to 55°C
Densitet 1.05 g/cm3 at 60°C
Kokpunkt 284°C to 286°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002201
Kvantitet 250 g
Synonym 4-tert-Butylpyrocatechol, 4-tert-Butylpyrocatechol