Läs mer
4-tert-butylstyren, 94 %, stick. med 50 ppm 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11318765
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318765 100 mL 100ml
11328765 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12356.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1746-23-2 | C12H16 | 160,26 g/mol
4-tert-butylstyren används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-tert-butylstyren används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anteckningar
Förvara i mörker. Skydda mot värme. Inkompatibel med värme, ljus, initiatorer av fria radikaler, UV-strålning. Förvara inte tillsammans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1746-23-2
Molekylformel C12H16
Molekylvikt (g/mol) 160.26
MDL-nummer MFCD00065126
InChI-nyckel QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylstyrene, p-tert-butylstyrene, p-t-butylstyrene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenyl, styrene, p-tert-butyl, unii-9pct9cbw0v, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenylbenzene, 9pct9cbw0v, 1-tert-butyl-4-vinylbenzene, 4-t-butyl styrene
PubChem CID 15627
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-etenylbensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylstyrene
Namnnotering stabiliserad med 50 ppm 4-tert-butylkatechol
Smältpunkt -38 °C
Densitet 0.884
Kokpunkt 219 °C
Flampunkt 80 °C (176 °F)
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1903714
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 160.26
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-tert-Butylstyrene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylstyrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.