Läs mer
4-tert-butyltiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440123
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440123 1 g 1g
11450123 5 g 5g
11460123 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440123 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12148.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2396-68-1 | C10H14S | 166.282 g/mol
4-tert-butyltiofenol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-tert-butyltiofenol används som en
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2396-68-1
Molekylformel C10H14S
Molekylvikt (g/mol) 166.282
MDL-nummer MFCD00022067
InChI-nyckel GNXBFFHXJDZGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylthiophenol, p-tert-butylthiophenol, benzenethiol, p-tert-butyl, p-tert-butylbenzenethiol, p-t-butylthiophenol, p-tert-butylphenyl mercaptan, benzenethiol, 4-1,1-dimethylethyl, benzenethiol, p-tert-butylthio, 4-tert-butyl thiophenol, 4-t-butylthiophenol
PubChem CID 75454
IUPAC-namn 4-tert-butylbensentiol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylthiophenol
Smältpunkt -11°C
Densitet 0.99
Kokpunkt 238°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.5485
Kvantitet 1 g
Beilstein 606476
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 166.29
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-tert-Butylthiophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylbenzenethiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.