Läs mer
4-tert-butyltiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460123
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460123 25 g 25g
11440123 1 g 1g
11450123 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460123 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12148.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2396-68-1 | C10H14S | 166.282 g/mol
4-tert-butyltiofenol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-tert-butyltiofenol används som en
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2396-68-1
Molekylformel C10H14S
Molekylvikt (g/mol) 166.282
MDL-nummer MFCD00022067
InChI-nyckel GNXBFFHXJDZGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylthiophenol, p-tert-butylthiophenol, benzenethiol, p-tert-butyl, p-tert-butylbenzenethiol, p-t-butylthiophenol, p-tert-butylphenyl mercaptan, benzenethiol, 4-1,1-dimethylethyl, benzenethiol, p-tert-butylthio, 4-tert-butyl thiophenol, 4-t-butylthiophenol
PubChem CID 75454
IUPAC-namn 4-tert-butylbensentiol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylthiophenol
Smältpunkt -11°C
Densitet 0.99
Kokpunkt 238°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.5485
Kvantitet 25 g
Beilstein 606476
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 166.29
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.