Läs mer
4-tert-butyltoluen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423177
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423177 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15423177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18214.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 98-51-1 | C11H16 | 148.249 g/mol
4-tert-butyltoluen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-tert-butyltoluen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten (6 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butyltoluene
CAS 98-51-1
Smältpunkt -63 °C
Densitet 0.853
Kokpunkt 189°C to 193°C
Flampunkt 62°C (144°F)
Odör Characteristic
Molekylformel C11H16
Brytningsindex 1.492
MDL-nummer MFCD00008837
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2667
Beilstein 2038670
Synonym 4-tert-butyltoluene, p-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-4-methylbenzene, p-t-butyltoluene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-t-butyltoluene, p-methyl-tert-butylbenzene, toluene, p-tert-butyl, 1-methyl-4-tert-butylbenzene, 4-methyl-tert-butylbenzene
Löslighetsinformation Soluble in water (6g/L at 20°C).
InChI-nyckel QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 148.249
PubChem CID 7390
Formel vikt 148.25
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.