Läs mer
4-tert-butyltoluen, 96 %
Produktkod. 10440531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10440531 1 L Glasflaska 1 L
10053550 25 mL Glasflaska 25ml
10701535 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10440531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 296320010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 98-51-1 | C11H16 | 148,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-51-1
Molekylformel C11H16
Molekylvikt (g/mol) 148.25
MDL-nummer MFCD00008837
InChI-nyckel QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyltoluene, p-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-4-methylbenzene, p-t-butyltoluene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-t-butyltoluene, p-methyl-tert-butylbenzene, toluene, p-tert-butyl, 1-methyl-4-tert-butylbenzene, 4-methyl-tert-butylbenzene
PubChem CID 7390
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butyltoluene
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -54.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8612g/mL, 0.8612
Kokpunkt 189.0°C to 192.0°C
Flampunkt 54°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H4CH3
Brytningsindex 1.4910 to 1.4930
Kvantitet 1 L
Beilstein 05, 439
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.06 wt% (20°C). Other solubilities: miscible with isopropanol,toluene and cyclohexane,soluble in nearly all organic solvents
Viskositet 1.25 mPa.s (25°C)
Formel vikt 148.25
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-tert-Butyltoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.