Läs mer
4-tert-Octylphenol 13C6 100 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Octylphenol ring-13C6 |
| CAS | 1173020-24-0 |
| Lösningsmedel eller matris | Isooctane |
| Molekylformel | 13C6 C8 H22 O |
| Kvantitet | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,11+1,12+1 |
| LEDER | CC(C)(C)CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1 |
| IUPAC-namn | 4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.28 |
| Formel vikt | 212.1872 g/mol |