Läs mer
4-tert-Octylphenol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Octylphenol ring-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,11+1,12+1 |
| Formel vikt | 212.1872 |
| Procent renhet | >95% |