Läs mer
4-tert-Octylphenol Diethoxylate-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Octylphenol Diethoxylate-13C6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,15+1,16+1 |
| Formel vikt | 300.2396 |