Läs mer
4-tert-Octylphenol Diethoxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Octylphenol Diethoxylate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 294.2195 |
| Procent renhet | >95% |