Läs mer
4-tert-Octylphenol-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Octylphenol-glucuronide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O7/c1-19(2,3)10-20(4,5)11-6-8-12(9-7-11)26-18-15(23)13(21)14(22)16(27-18)17(24)25/h6-9,13-16,18,21-23H,10H2,1-5H3,(H,24,25)/t13?,14-,15?,16-,18+/m0/s1 |
| Formel vikt | 382.1992 |