Läs mer
4-tert-Octylphenol Monoethoxylate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Octylphenol Monoethoxylate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 250.1933 |
| Procent renhet | >95% |