Läs mer
4-tert-Octylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Octylphenol |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 206.1671 |