Läs mer
4-tert-pentylcyklohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495223
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495223 250 g 250g
11485223 50 g 50g
11475223 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495223 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12832.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16587-71-6 | C11H20O | 168.28 g/mol
Den finner sin tillämpning som ett maskeringsmedel och ett parfymmedel i kosmetisk industri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning
som ett maskeringsmedel och ett parfymmedel i kosmetisk industri.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16587-71-6
Molekylformel C11H20O
Molekylvikt (g/mol) 168.28
MDL-nummer MFCD00013798
InChI-nyckel DCSKAMGZSIRJAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-pentyl cyclohexanone, 4-tert-amylcyclohexanone, 4-tert-pentylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-1,1-dimethylpropyl cyclohexanone, cyclohexanone, 4-tert-pentyl, orivone, unii-5380bwu79x, 4-tert-pentyl-cyclohexanone
PubChem CID 27941
IUPAC-namn 4-(2-metylbutan-2-yl)cyklohexan-1-on
LEDER CCC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Pentylcyclohexanone
Densitet 0.92
Kokpunkt 124°C to 125°C (16 mmHg)
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 250 g
Beilstein 2240475
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 168.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.