Läs mer
4-tert-pentylfenol, 99 %
Produktkod. 11499986
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499986 50 g 50g
11409996 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20939.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-46-6 | C11H16O | 164,248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-46-6
Molekylformel C11H16O
Molekylvikt (g/mol) 164.248
MDL-nummer MFCD00002369
InChI-nyckel NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
PubChem CID 6643
ChEBI CHEBI:35096
IUPAC-namn 4-(2-metylbutan-2-yl)fenol
LEDER CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Pentylphenol
Smältpunkt 88 °C till 89 °C
Kokpunkt 254 °C till 256 °C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2430
Merck Index 14,7142
Formel vikt 164.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.