Läs mer
4-(tetrahydropyran-4-yloxi)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772394
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772394 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10435305 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772394 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52414DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 917483-71-7
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.246
MDL-nummer MFCD09064968
InChI-nyckel CCIFXNITZHWCRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 4-oxan-4-yloxy aniline, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 4-oxan-4-yl oxy aniline, 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenylamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 4-tetrahydro-pyran-4-yloxy-phenylamine, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenylamine
PubChem CID 24229526
IUPAC-namn 4-(oxan-4-yloxi)anilin
LEDER C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.24
Procent renhet 97%