Läs mer
4-(tetrahydropyran-4-yloxi)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632515
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10632515 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10215674 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10632515 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52404CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 215460-40-5
Molekylformel C12H14O3
Molekylvikt (g/mol) 206.24
MDL-nummer MFCD09064964
InChI-nyckel SIHCMIVOQNBOFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yloxy benzaldehyde, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-4-tetrahydropyranyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yl oxy benzaldehyde, 4-4-formylphenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde
PubChem CID 15034751
IUPAC-namn 4-(oxan-4-yloxi)bensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%