Läs mer
4-(tetrahydropyran-4-yloxi)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3830100
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10265954 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10377823 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10265954 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52401CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 851048-51-6
Molekylformel C12H14O4
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD09025874
InChI-nyckel MPNYLYRGNCZFFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229519
IUPAC-namn 4-(oxan-4-yloxi)bensoesyra
LEDER C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, 4-oxan-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 4-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoicacid, benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
Formel vikt 222.24
Procent renhet 97%