Läs mer
4-(tetrahydropyran-4-yloxi)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10377823
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10377823 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10265954 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10377823 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52401DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 851048-51-6
Molekylformel C12H14O4
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD09025874
InChI-nyckel MPNYLYRGNCZFFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229519
IUPAC-namn 4-(oxan-4-yloxi)bensoesyra
LEDER C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, 4-oxan-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 4-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoicacid, benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
Formel vikt 222.24
Procent renhet 97%