Läs mer
4-(tetrahydropyran-4-yloxi)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10452864
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10452864 1 g 1g
10377264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52416DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 884507-34-0
Molekylformel C12H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.241
MDL-nummer MFCD09025875
InChI-nyckel ITXQSYHCKPGZLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzonitrile, 4-oxan-4-yloxy benzonitrile, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzonitrile, 4-oxan-4-yl oxy benzonitrile, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 24229527
IUPAC-namn 4-(oxan-4-yloxi)bensonitril
LEDER C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.24
Procent renhet 97%