Läs mer
[4-(tetrahydropyran-4-yloxi)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10794014
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10794014 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11356775 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10794014 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52409DA
Kemiska identifierare
CAS 892501-95-0
Molekylformel C12H16O3
Molekylvikt (g/mol) 208.257
MDL-nummer MFCD09064965
InChI-nyckel VFZJVDCLRTTYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229523
IUPAC-namn [4-(oxan-4-yloxi)fenyl]metanol
LEDER C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%