Läs mer
[4-(tetrahydropyran-4-yloxi)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 208.26 |
| Procent renhet | 97% |