Läs mer
[4-(tetrahydropyran-4-yloxi)fenyl]metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10360774 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10360774 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10597684 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10360774 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer CC52413CB
Kemiska identifierare
CAS 864266-61-5
Molekylformel C12H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 207.273
MDL-nummer MFCD09064967
InChI-nyckel QPNQGXQLNABWSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methylamine, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanamine, 1-4-oxan-4-yloxy phenyl methanamine, 1-4-oxan-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzylamine, 4-4-aminomethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methylamine, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methylamine, benzenemethanamine,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy
PubChem CID 24229525
IUPAC-namn [4-(oxan-4-yloxi)fenyl]metanamin
LEDER C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 207.27
Procent renhet 97%