Läs mer
4-Tetrahydropyranyloxy-butanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Tetrahydropyranyloxy-butanal |
| CAS | 54911-85-2 |
| Molekylformel | C9 H16 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O3/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h6,9H,1-5,7-8H2 |
| LEDER | O=CCCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC-namn | 4-(oxan-2-yloxy)butanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vikt | 172.1099 |