Läs mer
4-(tetrazol-5-yl)fenylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11936761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11936761 1 g 1g
11946761 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445570010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 179942-55-3 | C7H7BN4O2 | 189.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 179942-55-3
Molekylformel C7H7BN4O2
Molekylvikt (g/mol) 189.97
MDL-nummer MFCD06739099 MFCD11044435
InChI-nyckel DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-1h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-1htetrazol-5-yl phenylboronic acid
PubChem CID 46737995
IUPAC-namn [4-(2H-tetrazol-5-yl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.97
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.