Läs mer
4-tiazolkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30453076
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30453076 10 g
1 options
Produktkod. 30453076 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34419510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Thiazolecarboxylic Acid
CAS 3973-08-8
Molekylformel C4 H3 N O2 S
Kvantitet 10 g
Synonym 1,3-Thiazole-4-carboxylic Acid, NSC 195467
InChI formel InChI=1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
LEDER OC(=O)c1cscn1
IUPAC-namn 1,3-tiazol-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 129.14
Formel vikt 128.9884