Läs mer
4-(tien-2-ylmetyl)anilin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10275474
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275474 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10707505 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70614CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 129136-65-8
Molekylformel C11H11NS
Molekylvikt (g/mol) 189.276
InChI-nyckel PIJZLXNJWCKMSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl aniline, 4-thiophen-2-ylmethyl aniline, 4-thiophen-2-yl methyl aniline, 4-2-thienylmethyl phenylamine
PubChem CID 20063869
IUPAC-namn 4-(tiofen-2-ylmetyl)anilin
LEDER C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Thien-2-ylmethyl)aniline
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.28
Procent renhet 95%