Läs mer
4-(tien-2-ylmetyl)bensoesyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10706925
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10706925 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10357254 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10215954 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10706925 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70601DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 1002727-90-3
Molekylformel C12H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 218.27
InChI-nyckel OAIBKSRZDOMJKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl benzoic acid, 4-2-thienylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 20038987
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(thien-2-ylmethyl)benzoic acid
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 218.27
Procent renhet 97%