Läs mer
4-(tien-2-ylmetyl)bensoylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10587864
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10587864 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10577484 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10103864 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10587864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70602CB
Kemiska identifierare
CAS 1151512-19-4
Molekylformel C12H9ClOS
Molekylvikt (g/mol) 236.71
InChI-nyckel AOHWXUBTRWZCOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl benzoyl chloride, 4-2-thienylmethyl benzoyl chloride, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoyl chloride, 4-thiophen-2-yl methyl benzoyl chloride
PubChem CID 45594296
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(thien-2-ylmethyl)benzoyl chloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 236.72
Procent renhet 97%