Läs mer
4-(tien-2-ylmetyl)bensylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10595184
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10595184 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10256004 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10595184 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70663CB
Kemiska identifierare
CAS 1112459-82-1
Molekylformel C12H14ClNS
Molekylvikt (g/mol) 239.761
MDL-nummer MFCD12198118
InChI-nyckel BRDMSBXGZSSVJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl benzylamine hydrochloride, 4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-2-thienylmethyl phenyl methylamine, chloride, 4-thien-2-ylmethyl phenyl methylamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 43811053
IUPAC-namn [4-(tiofen-2-ylmetyl)fenyl]metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Thien-2-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 239.77
Procent renhet 97%