Läs mer
(4-tien-2-ylfenyl)metanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10630315
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10630315 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10493013 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10112884 5 g Bärnstensglasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10630315 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12009CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 81443-44-9
Molekylformel C11H10OS
Molekylvikt (g/mol) 190.26
InChI-nyckel KHZSWSHUIYOMSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylphenyl methanol, 4-thiophen-2-yl phenyl methanol, thiophene,2-4-methylphenyl, benzenemethanol, 4-2-thienyl, 4-thien-2-yl-phenyl methanol, pubchem24308, 4-2-thienyl benzyl alcohol, 4-thien-2-yl benzyl alcohol, 4-2-thienyl phenyl methanol
PubChem CID 2795254
IUPAC-namn (4-tiofen-2-ylfenyl)metanol
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-thien-2-ylphenyl)methanol
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.26
Procent renhet 97%