Läs mer
4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10798645
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10798645 1 g Amber Glass Bottle 1g
10693825 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10798645 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62204DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 906352-93-0
Molekylformel C10H12O2S
Molekylvikt (g/mol) 196.264
MDL-nummer MFCD09817517
InChI-nyckel BMUZFVLYGIZNAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiophen-2-yl oxane-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229666
IUPAC-namn 4-thiophen-2-yloxane-4-carbaldehyde
LEDER C1COCCC1(C=O)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.27
Procent renhet 97%