Läs mer
4-tien-2-yltetrahydropyran-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10432644
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10432644 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10745425 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10322305 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10432644 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62201CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 880166-18-7
Molekylformel C10H12O3S
Molekylvikt (g/mol) 212.26
MDL-nummer MFCD09817516
InChI-nyckel VWYOZQWRYINSBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiophen-2-yl oxane-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-thiophen-2-yl oxan-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 19066254
LEDER OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 4-tiofen-2-yloxan-4-karboxylsyra
Formel vikt 212.27
Procent renhet 97%