Läs mer
(4-tien-2-yltetrahydropyran-4-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10586334
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10586334 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10367734 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10586334 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62209DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 906352-94-1
Molekylformel C10H14O2S
Molekylvikt (g/mol) 198.28
MDL-nummer MFCD09879932
InChI-nyckel JHVRUEHWCGLJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methanol, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanol, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methanol, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-2-thienyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 24229668
IUPAC-namn [4-(tiofen-2-yl)oxan-4-yl]metanol
LEDER OCC1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 198.28
Procent renhet 97%