Läs mer
(4-tien-2-yltetrahydropyran-4-yl)metyltoluen-4-sulfonat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10462314
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10462314 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10397494 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62244CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 921938-87-6
Molekylformel C17H20O4S2
Molekylvikt (g/mol) 352.463
MDL-nummer MFCD09879933
InChI-nyckel OZWQPINOYPXHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulphonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulfonate, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate
PubChem CID 24229670
IUPAC-namn (4-tiofen-2-yloxan-4-yl)metyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(CCOCC2)C3=CC=CS3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 352.47
Procent renhet 97%