Läs mer
(4-tien-2-yltetrahydropyran-4-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10133624
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133624 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10367573 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10133624 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62213CB
Kemiska identifierare
CAS 906422-74-0
Molekylformel C10H15NOS
Molekylvikt (g/mol) 197.296
MDL-nummer MFCD09817518
InChI-nyckel LBEBHUWSRFXHQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 1-4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-2-thienyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl amine, 4-aminomethyl-4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine
PubChem CID 24229669
IUPAC-namn (4-tiofen-2-yloxan-4-yl)metanamin
LEDER C1COCCC1(CN)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 197.3
Procent renhet 97%